Få mere at vide
trans,cis-Nepetalactone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans,cis-Nepetalactone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O2/c1-6-3-4-8-7(2)5-12-10(11)9(6)8/h5-6,8-9H,3-4H2,1-2H3/t6-,8+,9-/m0/s1 |
| Formel vægt | 166.0994 |
| Procent renhed | >95% |