missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

trans-cis-10,11-Epoxy Farnesenic Acid Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30384741
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30384741 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30384741 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE5894035MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale trans-cis-10,11-Epoxy Farnesenic Acid Methyl Ester
CAS 32466-63-0
Molekylær formel C16H26O3
Mængde 5 mg
Synonym (Z,E)-9-(3,3-Dimethyloxiranyl)-3,7-dimethyl-2,6-nonadienoic Acid Methyl Ester, Methyl 10,11-Epoxy-(2Z,6E)-farnesate, (Z,E)-10,11-Epoxy-3,7,11-trimethyl-2,6-dodecadienoic Acid, 2,6-Dodecadienoic acid, 10,11-epoxy-3,7,11-trimethyl-, methyl ester, (Z,E)- (8CI), 2,6-Nonadienoic acid, 9-(3,3-dimethyloxiranyl)-3,7-dimethyl-, methyl ester, (Z,E)- (9CI), Methyl (2Z,6E)-9-(3,3-dimethyl-2-oxiranyl)-3,7-dimethyl-2,6-nonadienoate (ACI)
InChI formel InChI=1S/C16H26O3/c1-12(9-10-14-16(3,4)19-14)7-6-8-13(2)11-15(17)18-5/h7,11,14H,6,8-10H2,1-5H3/b12-7-,13-11+
SMIL C(C/C(=C/CC/C(=C\C(OC)=O)/C)/C)C1C(C)(C)O1
IUPAC navn methyl (2Z,6E)-9-(3,3-dimethyloxiran-2-yl)-3,7-dimethylnona-2,6-dienoate
Molekylvægt (g/mol) 266.38
Formel vægt 266.19
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.