Få mere at vide
trans-cinnaminsyre, Mikromol™
Artikelnummer. 17950656
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17950656 25 mg
17942036 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17950656 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0900.050025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
trans-Cinnaminsyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-Cinnamic Acid
CAS 140-10-3
Analyt- eller komponentnavne trans-Cinnamic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H8 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, (2E)-, 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, (E)-, Cinnamic acid, (E)- (8CI), (2E)-3-Phenyl-2-propenoic acid, (2E)-2-Phenyl-2-propenoic acid, (2E)-3-Phenylprop-2-enoic acid, (2E)-Cinnamic acid, (E)-3-Phenyl-2-propenoic acid, (E)-3-Phenylacrylic acid, (E)-3-Phenylprop-2-enoic acid, (E)-Cinnamic acid, 3-Phenyl-(E)-2-propenoic acid, NSC 44010, trans-3-Phenyl-2-propenoic acid, trans-3-Phenylacrylic acid, trans-Cinnamic acid, trans-beta-Carboxystyrene
InChI formel InChI=1S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6+
SMIL OC(=O)\C=C\c1ccccc1
IUPAC navn (E)-3-phenylprop-2-enoinsyre
Molekylvægt (g/mol) 148.16
Mængde 25 mg
Formel vægt 148,0524 g/mol