Få mere at vide
trans-Cinnamic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16429116
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16429116 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16429116 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0610
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
MedChemExpress trans-Cinnamic acid is a natural antimicrobial, with minimal inhibitory concentration (MIC) of 250 μg/mL against fish pathogen A. sobria, SY-AS1.
trans-Cinnamic acid is a natural antimicrobial, with minimal inhibitory concentration (MIC) of 250 μg/mL against fish pathogen A. sobria, SY-AS1.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-Cinnamic acid
Fysisk form Solid
CAS 140-10-3
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H8O2
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym trans-3-Phenylacrylic acid
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (674.95 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)/C=C/C1=CC=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 148.16
Formel vægt 148.16
Procent renhed 99.98%