Få mere at vide
trans-cinnaminsyre, 99+%
Artikelnummer. 11490004
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490004 500 g 500g
11480004 100 g 100g
11400014 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490004 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13538.36
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 140-10-3 | C9H8O2 | 148,161 g/mol
trans-kanelsyre bruges i smagsstoffer, syntetisk indigo og lægemidler. Det er involveret i produktionen af methyl-, ethyl- og benzylestere, som bruges i parfumeindustrien. Det fungerer som en forløber for sødemidlet aspartam gennem enzymkatalyseret aminering til phenylalanin. Det er en selvhæmmer produceret af svampesporer for at forhindre spiring. Derudover bruges det til at etablere phenoliske forbindelser ved væskekromatografi, ultraviolet og massespektrometri. Det bruges som et potentielt middel og forhindrer derved lungetumorceller i at metastasere. Yderligere inducerer det intracellulær frigivelse af calciumioner fra vakuolen til cytoplasmaet for at udløse fytotoksicitet i agurk.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
trans-kanelsyre bruges i smagsstoffer, syntetisk indigo og lægemidler. Det er involveret i produktionen af methyl-, ethyl- og benzylestere, som bruges i parfumeindustrien. Det fungerer som en forløber for sødemidlet aspartam gennem enzymkatalyseret aminering til phenylalanin. Det er en selvhæmmer produceret af svampesporer for at forhindre spiring. Derudover bruges det til at etablere phenoliske forbindelser ved væskekromatografi, ultraviolet og massespektrometri. Det bruges som et potentielt middel og forhindrer derved lungetumorceller i at metastasere. Yderligere inducerer det intracellulær frigivelse af calciumioner fra vakuolen til cytoplasmaet for at udløse fytotoksicitet i agurk.
Opløselighed
Opløselig i mange organiske opløsningsmidler. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 140-10-3
Molekylær formel C9H8O2
Molekylvægt (g/mol) 148.161
MDL nummer MFCD00004369
InChI nøgle WBYWAXJHAXSJNI-VOTSOKGWSA-N
Synonym cinnamic acid, trans-cinnamic acid, e-cinnamic acid, 3-phenylacrylic acid, trans-3-phenylacrylic acid, zimtsaeure, 2e-3-phenylprop-2-enoic acid, 3-phenylprop-2-enoic acid, 3-phenylpropenoic acid
PubChem CID 444539
ChEBI CHEBI:35697
IUPAC navn (E)-3-phenylprop-2-ensyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-Cinnamic acid
Smeltepunkt 133 °C til 136 °C
Kogepunkt 147 °C (4 mmHg)
Tæthed 1.25
Mængde 500 g
Flammepunkt 166 °C (330 °F)
Lugt Svag, karakteristisk
Analyseprocentområde ≥99%
Beilstein 1905952
Merck Index 14,2299
Opløselighedsinformation Opløselig i mange organiske opløsningsmidler. Let opløselig i vand.
Formel vægt 148.16
Procent renhed ≥99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-Cinnamic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-phenyl-2-propenoicacid