Få mere at vide
trans-cinnaminsyre, 98+%
Artikelnummer. 10123020 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10123020 5 g Glasflaske 5g
10052020 100 g Plastflaske 100g
10337670 500 g Plastflaske 500g
10073613 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10123020 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 158570050
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 140-10-3 | C9H8O2 | 148,161 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 140-10-3
Molekylær formel C9H8O2
Molekylvægt (g/mol) 148.161
MDL nummer MFCD00004369
InChI nøgle WBYWAXJHAXSJNI-VOTSOKGWSA-N
Synonym cinnamic acid, trans-cinnamic acid, e-cinnamic acid, 3-phenylacrylic acid, trans-3-phenylacrylic acid, zimtsaeure, 2e-3-phenylprop-2-enoic acid, 3-phenylprop-2-enoic acid, 3-phenylpropenoic acid
PubChem CID 444539
ChEBI CHEBI:35697
IUPAC navn (E)-3-phenylprop-2-ensyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-Cinnamic acid
Navn note 98+%
Smeltepunkt 131,0 °C til 136,0 °C
Kogepunkt 300,0 °C
Farve Hvid
Tæthed 1.2480g/mL
Mængde 5 g
Flammepunkt >100 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Krystallinsk pulver
Analyseprocentområde 98+%
Specifik vægtfylde 1.248
Lineær formel C6H5CH=CHCO2H
Beilstein 09, 573
Merck Index 14, 2299
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,4 g/L i vand (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i glacial eddikesyre, 1g/6mL alkohol - 1g/5mL methanol, 1g/12mL kloroform, opløselig i benzen, ether, acetone, olier og kulstofdisulfid
Formel vægt 148.16
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-Cinnamic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.