Få mere at vide
trans-Cinnamic Acid, 98+%
Artikelnummer. 10052020 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10052020 100 g Plastflaske 100g
10123020 5 g Glasflaske 5g
10337670 500 g Plastflaske 500g
10073613 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10052020 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 158571000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 140-10-3 | C9H8O2 | 148.161 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 140-10-3
Molekylær formel C9H8O2
Molekylvægt (g/mol) 148.161
MDL nummer MFCD00004369
InChI nøgle WBYWAXJHAXSJNI-VOTSOKGWSA-N
Synonym cinnamic acid, trans-cinnamic acid, e-cinnamic acid, 3-phenylacrylic acid, trans-3-phenylacrylic acid, zimtsaeure, 2e-3-phenylprop-2-enoic acid, 3-phenylprop-2-enoic acid, 3-phenylpropenoic acid
PubChem CID 444539
ChEBI CHEBI:35697
IUPAC navn (E)-3-phenylprop-2-ensyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-Cinnamic acid
Navn note 98+%
Smeltepunkt 131.0°C to 136.0°C
Kogepunkt 300.0°C
Farve Hvid
Analyseprocentområde 98+%
Lineær formel C6H5CH=CHCO2H
Beilstein 09, 573
Merck Index 14, 2299
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.4g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, 1g/6mL alcohol - 1g/5mL methanol, 1g/12mL chloroform, soluble in benzene, ether, acetone, oils, and carbon disulfide
Formel vægt 148.16
Procent renhed ≥98%
Tæthed 1.2480g/mL
Mængde 100 g
Flammepunkt >100°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske
Fysisk form Krystallinsk pulver
Specifik vægtfylde 1.248
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-Cinnamic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.