Få mere at vide
Melford transkanelsyre
Artikelnummer. 30018143
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018143 25 g
30018142 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018143 Leverandør Melford Leverandørnr. C3440025.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Auxin-lignende vækstregulator.
  • CAS-nummer: 140-10-3
  • Molekylformel: C 9 H 8 O 2
  • Molekylvægt: 148,2
Tekniske data
CAS 140-10-3
Molekylær formel C9H8O2
Mængde 25 g