Få mere at vide
trans-Cinnamamid, TRC
Artikelnummer. 30367899
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30367899 10 g
30367122 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30367899 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC44202510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22031-64-7
Molekylær formel C9 H9 N O
Molekylvægt (g/mol) 147.17
Synonym 2-Propenamide, 3-phenyl-, (2E)-, 2-Propenamide, 3-phenyl-, (E)-, Cinnamamide, (E)- (8CI), (2E)-3-Phenyl-2-propenamide, (E)-3-Phenyl-2-propenamide, (E)-Cinnamamide, U 2422, trans-3-Phenyl-2-propenamide, trans-Cinnamamide, trans-Cinnamic acid amide, trans-Cinnamoylamine, trans-β-(Aminocarbonyl)styrene, Mitomycin Imp. A (EP)
IUPAC navn (E)-3-fenylprop-2-enamid
SMIL NC(=O)\C=C\c1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-Cinnamamide
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H9NO/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H2,10,11)/b7-6+
Formel vægt 147.0684