Få mere at vide
trans-Cinnamaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30008900
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30008900 5 g
1 options
Artikelnummer. 30008900 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC4420205G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-Cinnamaldehyde
CAS 14371-10-9
Molekylær formel C9 H8 O
Mængde 5 g
Synonym (E)-Cinnamaldehyde, (2E)-3-phenyl-2-propenal
InChI formel InChI=1S/C9H8O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H/b7-4+
SMIL O=C\C=C\c1ccccc1
IUPAC navn (E)-3-phenylprop-2-enal
Molekylvægt (g/mol) 132.16
Formel vægt 132.0575