Få mere at vide
trans-Cinnamaldehyde, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15836320
Skift visning
Mængde:
5 mL
250 mL
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15836320 250 mL
15826320 5 mL
15808780 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15836320 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8025050250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14371-10-9
Tekniske data
Smeltepunkt -8°C
Tæthed 1.05 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 251°C/960 hPa
Molekylær formel C6H5CH=CHCHO
MDL nummer MFCD00007000
Mængde 250 mL
Synonym trans-Cinnamaldehyde, trans-Cinnamic aldehyde, trans-3-Phenyl-2-propenal, trans-Cinnamaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 132.16