Få mere at vide
trans-Cinnamaldehyde, 99%
Artikelnummer. p-4229151 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
50 g
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
50g
5kg
Artikelnummer. 10020820
Brand: Thermo Scientific Acros 110350500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14371-10-9 | C9H8O | 132.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14371-10-9
Molekylær formel C9H8O
Molekylvægt (g/mol) 132.16
MDL nummer MFCD00007000
InChI nøgle KJPRLNWUNMBNBZ-QPJJXVBHSA-N
Synonym cinnamaldehyde, trans-cinnamaldehyde, cinnamic aldehyde, e-cinnamaldehyde, cinnamal, 3-phenylacrylaldehyde, zimtaldehyde, cinnamylaldehyde, 3-phenylpropenal, 2e-3-phenylprop-2-enal
PubChem CID 637511
ChEBI CHEBI:16731
SMIL O=C\C=C\C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-Cinnamaldehyde
Smeltepunkt -7.5°C
Farve Gul
Tæthed 1.0500g/mL
Kogepunkt 250.0°C to 252.0°C
Flammepunkt 71°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH=CHCHO
Brydningsindeks 1.6210 to 1.6230
Mængde 50 g
Beilstein 07,348
Merck Index 14,2297
Specifik vægtfylde 1.05
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1.1g/L (20°C) (kolbenmethode).
IUPAC navn (E)-3-phenylprop-2-enal
Formel vægt 132.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-Cinnamaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: trans-Cinnamaldehyde