Få mere at vide
trans-Cinnamaldehyd, 98+%
Artikelnummer. 11457686
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11457686 500 g 500g
11447686 100 g 100g
11467686 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11457686 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14689.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 14371-10-9 | C9H8O | 132,16 g/mol
trans-Cinnamaldehyd bruges i smags- og parfumeindustrien. Det bruges også i medicin. Det reagerer med glutathion for at få et addukt 1'-(glutathion-S-yl)-dihydrocinnamaldehyd. Det bruges til at fremstille cinnamyliden-bisacetamid ved at reagere med acetamid. Yderligere hæmmer det xanthinoxidase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
trans-Cinnamaldehyd bruges i smags- og parfumeindustrien. Det bruges også i medicin. Det reagerer med glutathion for at få et addukt 1′ -(glutathion-S-yl)-dihydrocinnamaldehyd. Det bruges til at fremstille cinnamyliden-bisacetamid ved at reagere med acetamid. Yderligere hæmmer det xanthinoxidase.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser. Luftfølsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14371-10-9
Molekylær formel C9H8O
Molekylvægt (g/mol) 132.16
MDL nummer MFCD00007000
InChI nøgle KJPRLNWUNMBNBZ-QPJJXVBHSA-N
Synonym cinnamaldehyde, trans-cinnamaldehyde, cinnamic aldehyde, e-cinnamaldehyde, cinnamal, 3-phenylacrylaldehyde, zimtaldehyde, cinnamylaldehyde, 3-phenylpropenal, 2e-3-phenylprop-2-enal
PubChem CID 637511
ChEBI CHEBI:16731
SMIL O=C\C=C\C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-Cinnamaldehyde
Smeltepunkt °C to 8°C
Tæthed 1.050
Kogepunkt 250°C to 252°C
Flammepunkt 131°C (268°F)
Analyseprocentområde ≥98%
Brydningsindeks 1.622
Mængde 500 g
Beilstein 1071571
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,2297
Opløselighedsinformation Miscible with water.
IUPAC navn (2E)-3-phenylprop-2-enal
Formel vægt 132.16
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-Cinnamaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-Cinnamaldehyde