missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(±)-trans-Chrysanthemic Acid, TRC

Artikelnummer. 30365416
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365416 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30365416 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC432790100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (±)-trans-Chrysanthemic Acid
CAS 705-16-8
Molekylær formel C10H16O2
Mængde 100 mg
Synonym (1R,3R)-rel-2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylic Acid (±)-trans-Chrysanthemumic Acid, (±)-trans-Chrysanthemummonocarboxylic Acid, DL-trans-Chrysanthemic Acid, dl-trans-Chrysanthemumic Acid, dl-trans-Chrysanthemummonocarboxylic Acid, trans-2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylic Acid, trans-2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylic Acid ester, trans-2,2-Dimethyl-3-(isobutenyl)cyclopropane-1-carboxylic Acid, trans-3,3-Dimethyl-2-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropane-1-carboxylic Acid, trans-3,3-Dimethyl-2-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylic Acid, trans-Chrysanthemic Acid, trans-Chrysanthemum monocarboxylic Acid, trans-Chrysanthemumic Acid, (±)-trans-2,2-Dimethyl-3-isobutenyl-1-cyclopropanecarboxylic Acidtrans-(±)-2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyclopropanecarboxylic Acid, trans-(±)-2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C10H16O2/c1-6(2)5-7-8(9(11)12)10(7,3)4/h5,7-8H,1-4H3,(H,11,12)/t7-,8+/m1/s1
SMIL CC(=C[C@@H]1[C@@H](C(=O)O)C1(C)C)C
IUPAC navn (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 168.23
Formel vægt 168.115
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.