Få mere at vide
trans-(+)-krysantemsyre, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10175110 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10175110 500 mg 500mg
1 options
Artikelnummer. 10175110 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 263635000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4638-92-0 | C10H16O2 | 168,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-(+)-Chrysanthemic acid
Navn note 99+%
CAS 4638-92-0
Smeltepunkt 17,0 °C til 21,0 °C
Farve Farveløs til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C10H16O2
Brydningsindeks 1,4768 til 1,4788
MDL nummer MFCD01941572
Mængde 500 mg
Merck Index 15, 2255
Specifik rotation +14.20
Synonym --trans-chrysanthemic acid, 1s,3s-2,2-dimethyl-3-2-methylprop-1-en-1-yl cyclopropanecarboxylic acid, chrysanthemic acid l-trans, l-trans-chrysanthemic acid, 1s-trans-2,2-dimethyl-3-2-methyl-1-propenyl cyclopropanecarboxylic acid, 1s-trans-2,2-dimethyl-3-2-methylprop-1-enyl cyclopropanecarboxylic acid, --trans-chrysanthemumsaeure, cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-2-methylpropenyl-, 1s-trans, 4-09-00-00169 beilstein handbook reference, chrysanthemic acid dl-trans-form
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
InChI nøgle XLOPRKKSAJMMEW-JGVFFNPUSA-N
SMIL CC(=CC1C(C1(C)C)C(=O)O)C
IUPAC navn (1S,3S)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropan-1-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 168.23
PubChem CID 33607
ChEBI CHEBI:39102
Formel vægt 168.23
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-(+)-Chrysanthemic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.