Få mere at vide
trans-Chalcone, 97%
Artikelnummer. 11457776
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11457776 500 g 500g
11447776 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11457776 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14734.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 614-47-1 | C15H12O | 208,26 g/mol
Transchalcone bruges til at forebygge lunge- og formavekræft. Det inducerer programmeret celledød på grund af reduceret mitokondrielt transmembranpotentiale i Arabidopsis thaliana rødder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trans chalcone bruges til at forebygge lunge- og formavekræft. Det inducerer programmeret celledød på grund af reduceret mitokondrielt transmembranpotentiale i Arabidopsis thaliana rødder.
Opløselighed
Opløselig i chloroform, ether, benzen og ethanol (lidt). Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 614-47-1
Molekylær formel C15H12O
Molekylvægt (g/mol) 208.26
MDL nummer MFCD00003082
InChI nøgle DQFBYFPFKXHELB-VAWYXSNFSA-N
Synonym chalcone, trans-chalcone, e-chalcone, benzalacetophenone, chalkone, benzylideneacetophenone, phenyl styryl ketone, cinnamophenone, 2-benzalacetophenone, 2-benzylideneacetophenone
PubChem CID 637760
ChEBI CHEBI:48965
IUPAC navn (E)-1,3-diphenylprop-2-en-1-on
SMIL C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-Chalcone
Smeltepunkt 55 °C til 57 °C
Kogepunkt 208 °C (25 mmHg)
Mængde 500 g
Beilstein 509985
Merck Index 14,2037
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform, ether, benzen og ethanol (en smule). Uopløselig i vand.
Formel vægt 208.26
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-Chalcone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (E)-Chalcone