Få mere at vide
(-)-trans-Caryophyllene, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11439091 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
10 mL
25 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11439091 5 mL
11449091 10 mL
11459091 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439091 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215494405
Kemiske identifikatorer
CAS 87-44-5
Molekylær formel C15H24
Molekylvægt (g/mol) 204.357
InChI nøgle NPNUFJAVOOONJE-IZZDOVSWSA-N
Synonym --caryophyllene, caryophyllene, l-caryophyllene, trans-caryophyllene, e-.beta.-caryophyllene, .beta.-caryophyllene,-, caryophyllene ,alpha + beta mixt., + e-caryophyllene, e-.beta.-caryophylene, 8-methylene-4,11-trimethyl bicyclo 7.2.0 undec-4-ene
PubChem CID 5354499
IUPAC navn (4E)-4,11,11-trimethyl-8-methylidenbicyclo[7.2.0]undec-4-en
SMIL CC1=CCCC(=C)C2CC(C2CC1)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Trans-Caryophyllene
Farve Gul
Tæthed 0.9g/mL
Mængde 5 mL
Formel vægt 204.4
Fysisk form Væske