Få mere at vide
trans-Capsaicin, TRC
Artikelnummer. 30136936
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136936 250 mg
18043620 50 mg
18011830 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136936 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC175685250MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 404-86-4
Molekylær formel C18 H27 N O3
Molekylvægt (g/mol) 305.41
Synonym 6-Nonenamide, 8-methyl-N-vanillyl-, (E)- (8CI), 6-Nonenamide, N-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methyl-, (E)-, Capsaicin (6CI), (6E)-N-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methyl-6-nonenamide, (E)-8-Methyl-N-vanillyl-6-nonenamide, (E)-N-(4-Hydroxy-3-methoxybenzyl)-8-methylnon-6-enamide, ALGRX 4975, Adlea, Ausanil, Axsain, Capsaicine, Capsicin, Capsin P 50, Capzasin-HP, Chilli Orange, Dolenon, E-Capsaicin, Mioton, N-(4-Oxy-3-methoxybenzyl)-8-methyl-6-nonenamide, NGX 4010, NSC 56353, Ovocap, Qutenza, Ratden PE 40, Togarashi Orenji, Zostrix, trans-8-Methyl-N-vanillyl-6-nonenamide, trans-Capsaicin
IUPAC navn (E)-N-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methylnon-6-enamide
SMIL COc1cc(CNC(=O)CCCC\C=C\C(C)C)ccc1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Capsaicin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C18H27NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h6,8,10-12,14,20H,4-5,7,9,13H2,1-3H3,(H,19,21)/b8-6+
Formel vægt 305.1991
Procent renhed >95%