missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
trans-Capsaicin-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-Capsaicin-d3 |
| CAS | 1217899-52-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C18H24D3NO3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (6E)-N-[(4-hydroxy-3-(methoxy-d3)phenyl)methyl]-8-methyl-6-nonenamide, (E)-8-Methyl-N-vanillyl-6-nonenamide-d3, Capsaicin-d3, (E)-N-(4-Hydroxy-3- (methoxy-d3)benzyl)-8-methylnon-6-enamide, ALGRX 4975-d3, Adlea-d3, Axsain-d3, Capsaicine-d3, Capsin P 50-d3, Capzasin-HP-d3, Dolenon-d3, E-Capsaicin-d3, Mioton-d3, N-(4-Oxy-3-(methoxy-d3)benzyl)-8-methyl-6-nonenamide, NGX 4010-d3, NSC 56353-d3, Ovocap-d3, Ratden PE 40-d3, Togarashi Orenji-d3, Zostrix-d3, trans-8-Methyl-N-vanillyl-6-nonenamide-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H27NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h6,8,10-12,14,20H,4-5,7,9,13H2,1-3H3,(H,19,21)/b8-6+ |
| SMIL | O=C(CCCC/C=C/C(C)C)NCC1=CC(OC([2H])([2H])[2H])=C(O)C=C1 |
| IUPAC navn | (E)-N-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methylnon-6-enamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 308.43 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?