Få mere at vide
trans-Campestanyl Ferulate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-Campestanyl Ferulate |
| CAS | 106774-77-0 |
| Molekylær formel | C38H58O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | trans-Feruloylcampestanol, Campestanol trans-Ferulate, [3β(E),5α,24R]-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoate Ergostan-3-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C38H58O4/c1-24(2)25(3)8-9-26(4)31-14-15-32-30-13-12-28-23-29(18-20-37(28,5)33(30)19-21-38(31,32)6)42-36(40)17-11-27-10-16-34(39)35(22-27)41-7/h10-11,16-17,22,24-26,28-33,39H,8-9,12-15,18-21,23H2,1-7H3/b17-11+/t25-,26-,28+,29+,30+,31-,32+,33+,37+,38-/m1/s1 |
| SMIL | O=C(/C=C/C1=CC(OC)=C(O)C=C1)O[C@@H]2C[C@@](CC3)([H])[C@@]([C@]4([H])[C@]3([H])[C@@](CC[C@@]5([H])C(C)CC[C@@H](C)C(C)C)([H])[C@]5(C)CC4)(CC2)C |
| IUPAC navn | [(3S,5S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-17-[(2R,5R)-5,6-dimethylheptan-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] (E)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 578.86 |