missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

trans-Caffeic Acid, TRC

Artikelnummer. 30333760
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30333760 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30333760 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC0799901G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale trans-Caffeic Acid
CAS 501-16-6
Molekylær formel C9 H8 O4
Mængde 1 g
Synonym 2-Propenoic acid, 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-, (2E)-, 2-Propenoic acid, 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-, (E)-, Cinnamic acid, 3,4-dihydroxy-, (E)- (8CI), Cinnamic acid, 3,4-dihydroxy-, trans- (7CI), (2E)-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propenoic acid, (2E)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propenoic acid, (E)-3,4-Dihydroxycinnamic acid, (E)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propenoic acid, (E)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)acrylic acid, (E)-Caffeic acid, 3,4-Dihydroxy-trans-cinnamic acid, trans-3,4-Dihydroxycinnamic acid, trans-Caffeic acid
InChI formel InChI=1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)/b4-2+
SMIL OC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(O)c1
IUPAC navn (E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enoic acid
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Formel vægt 180.0423
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.