missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
trans-Caffeic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-Caffeic Acid |
| CAS | 501-16-6 |
| Molekylær formel | C9 H8 O4 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2-Propenoic acid, 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-, (2E)-, 2-Propenoic acid, 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-, (E)-, Cinnamic acid, 3,4-dihydroxy-, (E)- (8CI), Cinnamic acid, 3,4-dihydroxy-, trans- (7CI), (2E)-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propenoic acid, (2E)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propenoic acid, (E)-3,4-Dihydroxycinnamic acid, (E)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propenoic acid, (E)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)acrylic acid, (E)-Caffeic acid, 3,4-Dihydroxy-trans-cinnamic acid, trans-3,4-Dihydroxycinnamic acid, trans-Caffeic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)/b4-2+ |
| SMIL | OC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(O)c1 |
| IUPAC navn | (E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)prop-2-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.16 |
| Formel vægt | 180.0423 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?