Få mere at vide
trans-C75, MedChemExpress
Beskrivelse
trans-C75 ((±)-C75) is an enantiomer of C75. C75 is a synthetic fatty-acid synthase (FASN) inhibitor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-C75 |
| CAS | 191282-48-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C14H22O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (±)-C75 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 83.3 mg/mL (327.54 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | O=C([C@@H](C1=C)[C@@H](CCCCCCCC)OC1=O)O.[relative stereochemistry] |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.32 |
| Vis mere |