Få mere at vide
trans-Bis(benzonitrile)dichloropalladium(II), Pd 27.1%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386707
Skift visning
Mængde:
0.5 g
1 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11386707 1 g 1g
11376707 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11386707 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010006.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 14220-64-5
Molekylær formel C14H10Cl2N2Pd
Molekylvægt (g/mol) 383.57
MDL nummer MFCD00013123
InChI nøgle QQPSWGUJSPTOSH-UHFFFAOYSA-L
Synonym bis benzonitrile palladium chloride, bis benzonitrile palladium ii chloride, trans-bis benzonitrile palladium ii chloride, bis benzonitrile palladium ii chloride, 500mg, palladium 2+ bis benzonitrile dichloride
PubChem CID 10271322
IUPAC navn benzonitril; palladium(2+); dichlorid
SMIL Cl[Pd++](Cl)([N]#CC1=CC=CC=C1)[N]#CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale trans-Bis(benzonitrile)dichloropalladium(II)
Farve Hvid
Lineær formel PdCl2[(C6H5)(CN)]2
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Opløselighedsinformation Soluble in acetone, chloroform
Formel vægt 383.57
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pd 27.1%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-Bis(benzonitrile)dichloropalladium (II)
Palabra de advertencia
  • Fare
Clasificación
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
Consejos de prudencia
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(benzonitrile)palladium chloride
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.