Få mere at vide
trans-Beta-Ocimene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-beta-Ocimene |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7-8H,1,6H2,2-4H3/b10-8+ |
| Formel vægt | 136.1252 |