Få mere at vide
trans-beta-nitrostyren, TRC
Artikelnummer. 30479105
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30479105 5 g
1 options
Artikelnummer. 30479105 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN5250005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-beta-Nitrostyrene
CAS 5153-67-3
Molekylær formel C8H7NO2
Mængde 5 g
Synonym [(1E)-2-nitroethenyl]benzene, (2-Nitroethenyl)benzene, (E)-1-Nitro-2-phenylethene, (E)-1-Nitro-2-phenylethylene, (E)-beta-Nitrostyrene, [(1E)-2-Nitroethenyl]benzene, trans-1-Nitro-2-phenylethylene
InChI formel InChI=1S/C8H7NO2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H/b7-6+
SMIL [O-][N+](=O)\C=C\c1ccccc1
IUPAC navn [(E)-2-nitroethenyl]benzen
Molekylvægt (g/mol) 149.15
Formel vægt 149.0477