Få mere at vide
trans-beta-methylstyren (stabiliseret med 3,5-di-tert-butylkatekol), TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | trans-beta-Methylstyrene |
| CAS | 873-66-5 |
| Molekylær formel | C9 H10 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Benzene','(1E)-1-propenyl- (9CI), Benzene','1-propenyl-','(E)-, Benzene','propenyl-','(E)- (8CI), (1E)-1-Propen-1-ylbenzene, (1E)-1-Propenylbenzene, (E)-1-Phenyl-1-propene, (E)-1-Phenylpropene, (E)-1-Phenylpropene, (E)-1-Propenylbenzene, (E)-Propenylbenzene, (E)-β-Methylstyrene, NSC 73958, trans-1-Methyl-2-phenylethene, trans-1-Phenyl-1-propene, trans-1-Phenylpropene, trans-1-Propenylbenzene, trans-3-Phenyl-2-propene, trans-Propenylbenzene, trans-β-Methylstyrene |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h2-8H,1H3/b6-2+ |
| SMIL | C\C=C\c1ccccc1 |
| IUPAC navn | [(E)-prop-1-enyl]benzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.18 |
| Formel vægt | 118.0783 |