Få mere at vide
trans-beta-Ionone, Mikromol™
Artikelnummer. 17970426
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17970426 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17970426 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0143.150100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
trans-beta-ionon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-Ionone
CAS 79-77-6
Analyt- eller komponentnavne beta-Ionone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H20 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-Buten-2-one, 4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-, (3E)-, 3-Buten-2-one, 4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-, (E)- (8CI), (3E)-4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, (E)-4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, (E)-4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-1-enyl)but-3-en-2-one, (E)-β-Ionone, Ionone beta, trans-β-Ionone, trans-β-Lonone, β-Ionone
InChI formel InChI=1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h7-8H,5-6,9H2,1-4H3/b8-7+
SMIL CC(=O)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
IUPAC navn (E)-4-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)men-3-en-2-one
Molekylvægt (g/mol) 192.3
Mængde 100 mg
Formel vægt 192,1514 g/mol