Få mere at vide
trans-Beta-Farnesene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-beta-Farnesene |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24/c1-6-14(4)10-8-12-15(5)11-7-9-13(2)3/h6,9,12H,1,4,7-8,10-11H2,2-3,5H3/b15-12+ |
| Formel vægt | 204.1878 |