Få mere at vide
trans-Benzyl(chlor)bis(triphenylphosphin)palladium(II), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10552242 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10552242 100 mg Glasflaske 100mg
10150812 500 mg Glasflaske 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10552242 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 369711000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22784-59-4 | C43H37ClP2Pd | 757.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22784-59-4
Molekylær formel C43H37ClP2Pd
Molekylvægt (g/mol) 757.59
MDL nummer MFCD00010395
InChI nøgle GYAXNTWMUGUEJY-UHFFFAOYSA-M
IUPAC navn benzyl(chlor)palladiumbis(ylium); bis(triphenylphosphan)
SMIL Cl[Pd++]CC1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-Benzyl(chloro)bis(triphenylphosphine)palladium(II)
Smeltepunkt 166°C to 170°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Mængde 100 mg
Fieser 08,35; 09,41; 10,26; 12,44; 13,30
Formel vægt 757.59
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-Benzyl(chloro)bis(triphenylphosphine)palladium(II)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.