Få mere at vide
trans-Azobenzene, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15830761
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
15830761 25 g
1 options
Artikelnummer. 15830761 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8201180025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-33-3
Tekniske data
Smeltepunkt 66°C to 69°C
Tæthed 1.203 g/cm3
Kogepunkt 291°C to 294°C/1013 hPa
Molekylær formel C6H5N=NC6H5
MDL nummer MFCD00003022
Mængde 25 g
Synonym trans-Azobenzene, Diazobenzene, Diphenyl diimide, Diphenyldiazene, trans-Azobenzene
Molekylvægt (g/mol) 182.22