Få mere at vide
trans-Anethole, Mikromol™
Artikelnummer. 17962306
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17962306 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17962306 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0164.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
trans-Anethole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-Anethole
CAS 4180-23-8
Analyt- eller komponentnavne trans-Anethole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H12 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym trans-Anethole, Benzene, 1-methoxy-4-(1E)-1-propen-1-yl-, Anisole, p-propenyl-, (E)- (8CI), Benzene, 1-methoxy-4-(1-propenyl)-, (E)-, Benzene, 1-methoxy-4-(1E)-1-propenyl- (9CI), 1-Methoxy-4-(1E)-1-propen-1-ylbenzene, (E)-1-(4-Methoxyphenyl)propene, (E)-1-p-Methoxyphenylpropene, (E)-Anethol, (E)-Anethole, 1-Methoxy-4-[(1E)-1-propenyl]benzene, NSC 209529, trans-1-(4-Methoxyphenyl)-1-propene, trans-1-(p-Methoxyphenyl)-1-propene, trans-1-(p-Methoxyphenyl)propene, trans-1-p-Anisylpropene, trans-4-(1-Propenyl)anisole, trans-Anethol, trans-p-Anethole, trans-p-Methoxy-beta-methylstyrene
InChI formel InChI=1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3-8H,1-2H3/b4-3+
SMIL COc1ccc(\C=C\C)cc1
IUPAC navn 1-methoxy-4-[(E)-prop-1-enyl]benzen
Molekylvægt (g/mol) 148.2
Mængde 100 mg
Formel vægt 148,0888 g/mol