Få mere at vide
trans-alfa-Asarone, TRC
Artikelnummer. 30336271
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30336271 1 g
1 options
Artikelnummer. 30336271 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA7802051G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Asarone
CAS 2883-98-9
Molekylær formel C12 H16 O3
Mængde 1 g
Synonym Benzene, 1,2,4-trimethoxy-5-(1E)-1-propen-1-yl-, Benzene, 1,2,4-trimethoxy-5-(1-propenyl)-, (E)-, Benzene, 1,2,4-trimethoxy-5-(1E)-1-propenyl- (9CI), Benzene, 1,2,4-trimethoxy-5-propenyl-, (E)- (8CI), Isoasaron (6CI), (E)-Asarone, 1,2,4-Trimethoxy-5-(1E)-1-propen-1-ylbenzene, Asaron, Asarone, Asarum camphor, trans-Asarone, trans-Isoasaron, trans-Isoasarone, α-Asaron, α-Asarone
InChI formel InChI=1S/C12H16O3/c1-5-6-9-7-11(14-3)12(15-4)8-10(9)13-2/h5-8H,1-4H3/b6-5+
SMIL COc1cc(OC)c(\C=C\C)cc1OC
IUPAC navn 1,2,4-trimethoxy-5-[(E)-prop-1-enyl]benzen
Molekylvægt (g/mol) 208.25
Formel vægt 208.1099