missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(+)-trans-Allethrin (may contain up to 10% cis isomer), TRC

Artikelnummer. 30318023
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30318023 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30318023 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA54220550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale S-Bioallethrin
CAS 28434-00-6
Molekylær formel C19 H26 O3
Mængde 50 mg
Synonym Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, [5-(phenylmethyl)-3-furanyl]methyl ester, (1R,3R)- (9CI), Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, [5-(phenylmethyl)-3-furanyl]methyl ester, (1R-trans)-, Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)-, (5-benzyl-3-furyl)methyl ester, trans-(+)- (8CI), 3-Furanmethanol, 5-benzyl-, 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyclopropanecarboxylate, trans-(+)- (8CI), (+)-trans-Bioresmethrin, (+)-trans-Resmethrin, 1R-trans-Resemethrin, 5-Benzyl-3-furylmethyl (+)-trans-chrysanthemate, AI 3-27662, Bioresmethrin, FMC 18739, Isathrine, Isatrin, NIA 18739, NRDC 107, Penick 1390, Pyrethroid NRDC 107, RU 11484, Resbuthrin, SBP 1390, d-trans-(5-Benzyl-3-furyl)methyl chrysanthemate, d-trans-Chrysron, d-trans-Resmethrin, d-trans-[(5-Benzyl-3-furyl)methyl] chrysanthemumate, (S)-Bioallethrin, S-Bioallethrin
InChI formel InChI=1S/C19H26O3/c1-7-8-13-12(4)16(10-15(13)20)22-18(21)17-14(9-11(2)3)19(17,5)6/h7,9,14,16-17H,1,8,10H2,2-6H3/t14-,16+,17+/m1/s1
SMIL CC(=C[C@@H]1[C@@H](C(=O)O[C@H]2CC(=O)C(=C2C)CC=C)C1(C)C)C
IUPAC navn [(1S)-2-methyl-4-oxo-3-prop-2-enylcyclopent-2-en-1-yl] (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropane-1-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 302.41
Formel vægt 302.1882
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.