Få mere at vide
trans-ACPD, MedChemExpress
Beskrivelse
trans-ACPD, a metabotropic receptor agonist, produces calcium mobilization and an inward current in cultured cerebellar Purkinje neurons.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-ACPD |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 67684-64-4 |
| Farve | White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C7H11NO4 |
| Til brug med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Synonym | Trans-(±)-ACP |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (288.73 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.57 mg/mL (20.62 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |