Få mere at vide
trans-Aconitinsyre, TRC
Artikelnummer. 30136451
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136451 1 g
30138158 5 g
30003763 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136451 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1898851G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4023-65-8
Molekylær formel C6 H6 O6
Molekylvægt (g/mol) 174.11
Synonym 1-Propene-1,2,3-tricarboxylic acid, (1E)-, 1-Propene-1,2,3-tricarboxylic acid, (E)- (8CI), Aconitic acid, trans- (6CI), (1E)-1-Propene-1,2,3-tricarboxylic acid, (1E)-Prop-1-ene-1,2,3-tricarboxylic acid, (E)-1-Propene-1,2,3-tricarboxylic acid, (E)-Aconitic acid, trans-1-Propene-1,2,3-tricarboxylic acid, trans-Aconitic acid
IUPAC navn (E)-prop-1-en-1,2,3-tricarboxylsyre
SMIL OC(=O)C\C(=C/C(=O)O)\C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-Aconitic Acid
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H6O6/c7-4(8)1-3(6(11)12)2-5(9)10/h1H,2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b3-1+
Formel vægt 174.0164