Få mere at vide
trans-akonitsyre, 98%
Artikelnummer. 11420591
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420591 500 g 500g
11400591 25 g 25g
11410591 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420591 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20087.36
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 4023-65-8 | C6H6O6 | 174,108 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Det spiller en vigtig rolle som et antimikrobielt stof, der blokerer omdannelsen af Leishmania donovani amastigoter til prostigoter. Trans-Aconitinsyre anvendes også til syntese af aconitatestere. Den kan bruges til at krydsbinde polyvinylalkoholfilm til fremstilling af komposit-nanofiltreringsmembraner.
Opløselighed
Opløselig i vand ved 20 °C 400 g/L. Let opløselig i æter.
Noter
Opbevar det væk fra oxiderende midler. Hold beholderen tæt lukket og placer den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4023-65-8
Molekylær formel C6H6O6
Molekylvægt (g/mol) 174.108
MDL nummer MFCD00002721
InChI nøgle GTZCVFVGUGFEME-HNQUOIGGSA-N
Synonym trans-aconitic acid, trans-aconitate, e-1-propene-1,2,3-tricarboxylic acid, aconitic acid, e-prop-1-ene-1,2,3-tricarboxylic acid, aconitic acid, trans, trans aconitic acid, e-aconitic acid, unii-7db37960cw, 1e-1-propene-1,2,3-tricarboxylic acid
PubChem CID 444212
ChEBI CHEBI:32806
IUPAC navn (E)-prop-1-en-1,2,3-tricarboxylsyre
SMIL C(C(=CC(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-Aconitic acid
Smeltepunkt ∼190 °C (dekomponering)
Lugt Lugtfri
Mængde 500 g
Merck Index 14,117
Formel vægt 174.11
Procent renhed 98%