Få mere at vide
trans-akonitsyre, 98%
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Det spiller en vigtig rolle som et antimikrobielt middel, der blokerer for omdannelsen af Leishmania donovani amastigoter til prostigoter. trans-akonitsyre bruges også til syntese af aconitatestere. Det kan bruges til tværbinding af polyvinylalkoholfilm til fremstilling af sammensatte nanofiltreringsmembraner.
Opløselighed
Opløseligt i vand ved 20 °C 400g/L. Lidt opløseligt i ether.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-Aconitic acid |
| Smeltepunkt | ∼190 °C (dekomponering) |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 100 g |
| Merck Index | 14,117 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand ved 20 °C 400g/L. Let opløseligt i ether. |
| Formel vægt | 174.11 |
| Procent renhed | 98% |