Få mere at vide
trans-akonitsyre, 98%
Artikelnummer. 11400591
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11400591 25 g 25g
11410591 100 g 100g
11420591 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11400591 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20087.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4023-65-8 | C6H6O6 | 174,108 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Det spiller en vigtig rolle som et antimikrobielt middel, der blokerer for omdannelsen af Leishmania donovani amastigoter til prostigoter. trans-akonitsyre bruges også til syntese af aconitatestere. Det kan bruges til tværbinding af polyvinylalkoholfilm til fremstilling af sammensatte nanofiltreringsmembraner.
Opløselighed
Opløseligt i vand ved 20 °C 400g/L. Lidt opløseligt i ether.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4023-65-8
Molekylær formel C6H6O6
Molekylvægt (g/mol) 174.108
MDL nummer MFCD00002721
InChI nøgle GTZCVFVGUGFEME-HNQUOIGGSA-N
Synonym trans-aconitic acid, trans-aconitate, e-1-propene-1,2,3-tricarboxylic acid, aconitic acid, e-prop-1-ene-1,2,3-tricarboxylic acid, aconitic acid, trans, trans aconitic acid, e-aconitic acid, unii-7db37960cw, 1e-1-propene-1,2,3-tricarboxylic acid
PubChem CID 444212
ChEBI CHEBI:32806
IUPAC navn (E)-prop-1-en-1,2,3-tricarboxylsyre
SMIL C(C(=CC(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-Aconitic acid
Smeltepunkt ∼190°C (decomposition)
Lugt Odorless
Mængde 25 g
Merck Index 14,117
Opløselighedsinformation Soluble in water at 20°C 400g/L. Slightly soluble in ether.
Formel vægt 174.11
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-Aconitic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-Aconitic acid