Få mere at vide
(±)-trans-9,10-Epoxystearic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-trans-9,10-Epoxystearic Acid Methyl Ester |
| CAS | 6084-76-0 |
| Molekylær formel | C19 H36 O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (2R,3R)-rel-3-Octyl-2-oxiraneoctanoic Acid Methyl Ester, trans-9,10-Epoxy-octadecanoic Acid Methyl Ester, (2R,3R)-rel-3-Octyl-oxiraneoctanoic acid methyl ester, trans-3-Octyl-oxiraneoctanoic acid methyl ester, Methyl trans-9,10-epoxyoctadecanoate, Methyl trans-9,10-epoxystearate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H36O3/c1-3-4-5-6-8-11-14-17-18(22-17)15-12-9-7-10-13-16-19(20)21-2/h17-18H,3-16H2,1-2H3/t17-,18-/m0/s1 |
| SMIL | CCCCCCCC[C@@H]1O[C@H]1CCCCCCCC(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl 8-[(2S,3S)-3-octyloxiran-2-yl]octanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.49 |
| Formel vægt | 312.2665 |