missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

trans-7,8-Dihydroxy-7,8-dihydrobenzo[a]pyrene, TRC

Artikelnummer. 30010341
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30010341 2.5 mg 2.5mg
30006672 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30010341 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4522802.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 57404-88-3
Molekylær formel C20 H14 O2
Molekylvægt (g/mol) 286.32
Synonym Benzo[a]pyrene-7,8-diol, 7,8-dihydro-, (7R,8R)-rel-, Benzo[a]pyrene-7,8-diol, 7,8-dihydro-, trans-, rel-(7R,8R)-7,8-Dihydrobenzo[a]pyrene-7,8-diol, (±)-trans-7,8-Dihydro-7,8-dihydroxybenzo[a]pyrene, (±)-trans-7,8-Dihydroxy-7,8-dihydrobenzo[a]pyrene, Benzo[a]pyrene-trans-7,8-dihydrodiol, trans-7,8-Dihydro-7,8-dihydroxybenzo[a]pyrene, trans-7,8-Dihydrobenzo[a]pyrene-7,8-diol, trans-7,8-Dihydroxy-7,8-dihydrobenzo[a]pyrene, trans-Benzo[a]pyrene-7,8-dihydrodiol
IUPAC navn (7S,8S)-7,8-dihydrobenzo[a]pyrene-7,8-diol
SMIL O[C@H]1C=Cc2c(cc3ccc4cccc5ccc2c3c45)[C@@H]1O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (±)-trans-7,8-Dihydroxy-7,8-dihydrobenzo[a]pyrene
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C20H14O2/c21-17-9-8-14-15-7-6-12-3-1-2-11-4-5-13(19(15)18(11)12)10-16(14)20(17)22/h1-10,17,20-22H/t17-,20-/m0/s1
Formel vægt 286.0994
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.