Få mere at vide
trans-5-decen, 97%
Beskrivelse
trans-5-Decene er blevet brugt til at karakterisere effekten af ringslutning og størrelse på stabiliteten af Criegee-mellemprodukter dannet i ozonolyse. Det er blevet tilsat til phenoxathiinkation-radikal i acetonitril-opløsning for at danne bis(10-phenoxathiiniumyl)-alkanaddukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
trans-5-Decene er blevet brugt til at karakterisere effekten af ringdannelse og størrelse på stabiliteten af Criegee mellemprodukter dannet i ozonolyse. Det er blevet tilsat til phenoxathiinkation-radikal i acetonitril-opløsning for at danne bis(10-phenoxathiiniumyl)-alkanaddukter.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-5-Decene |
| Tæthed | 0.74 |
| Kogepunkt | 171 °C til 172 °C |
| Flammepunkt | 46 °C (114 °F) |
| Brydningsindeks | 1.424 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3295 |
| Beilstein | 1719487 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 140.27 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- trans-5-Decene
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- MIXTURE LIST-Contain: trans-Dec-5-ene