Få mere at vide
trans-5-decen, 97%
Artikelnummer. 11362936
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11362936 1 g 1g
11372936 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362936 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10689.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 7433-56-9 | C10H20 | 140,27 g/mol
trans-5-Decene er blevet brugt til at karakterisere effekten af ringslutning og størrelse på stabiliteten af Criegee-mellemprodukter dannet i ozonolyse. Det er blevet tilsat til phenoxathiinkation-radikal i acetonitril-opløsning for at danne bis(10-phenoxathiiniumyl)-alkanaddukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
trans-5-Decene er blevet brugt til at karakterisere effekten af ringdannelse og størrelse på stabiliteten af Criegee mellemprodukter dannet i ozonolyse. Det er blevet tilsat til phenoxathiinkation-radikal i acetonitril-opløsning for at danne bis(10-phenoxathiiniumyl)-alkanaddukter.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7433-56-9
Molekylær formel C10H20
Molekylvægt (g/mol) 140.27
MDL nummer MFCD00009508
InChI nøgle UURSXESKOOOTOV-MDZDMXLPSA-N
Synonym trans-5-decene, e-5-decene, 5-decene, e, trans-dec-5-ene, 5e-decene, 5-decene, cis-5-decene, 5-decene, 5e, 5-trans-decene, 5e dec-5-ene
PubChem CID 637820
IUPAC navn (E)-dec-5-en
SMIL CCCC\C=C\CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-5-Decene
Tæthed 0.74
Kogepunkt 171 °C til 172 °C
Flammepunkt 46 °C (114 °F)
Brydningsindeks 1.424
Mængde 1 g
FN nummer UN3295
Beilstein 1719487
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 140.27
Procent renhed 97%