Få mere at vide
trans-5-Chloro-N-[4-(phenylmethoxy)cyclohexyl]pentanamide, TRC
Artikelnummer. 30349040
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30349040 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30349040 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC379550250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-5-Chloro-N-[4-(phenylmethoxy)cyclohexyl]-pentanamide
CAS 98454-45-6
Molekylær formel C18 H26 Cl N O2
Mængde 250 mg
Synonym Pentanamide, 5-chloro-N-[4-(phenylmethoxy)cyclohexyl]-, trans- (9CI), trans-5-Chloro-N-[4-(phenylmethoxy)cyclohexyl]pentanamide
InChI formel InChI=1S/C18H26ClNO2/c19-13-5-4-8-18(21)20-16-9-11-17(12-10-16)22-14-15-6-2-1-3-7-15/h1-3,6-7,16-17H,4-5,8-14H2,(H,20,21)/t16-,17-
SMIL ClCCCCC(=O)N[C@@H]1CC[C@H](CC1)OCc2ccccc2
IUPAC navn 5-chloro-N-(4-phenylmethoxycyclohexyl)pentanamide
Molekylvægt (g/mol) 323.86
Formel vægt 323.1652