missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

trans-5-Chloro-N-[4-(phenylmethoxy)cyclohexyl]pentanamide, TRC

Artikelnummer. 30365504
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365504 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30365504 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC37955050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale trans-5-Chloro-N-[4-(phenylmethoxy)cyclohexyl]-pentanamide
CAS 98454-45-6
Molekylær formel C18 H26 Cl N O2
Mængde 50 mg
Synonym Pentanamide, 5-chloro-N-[4-(phenylmethoxy)cyclohexyl]-, trans- (9CI), trans-5-Chloro-N-[4-(phenylmethoxy)cyclohexyl]pentanamide
InChI formel InChI=1S/C18H26ClNO2/c19-13-5-4-8-18(21)20-16-9-11-17(12-10-16)22-14-15-6-2-1-3-7-15/h1-3,6-7,16-17H,4-5,8-14H2,(H,20,21)/t16-,17-
SMIL ClCCCCC(=O)N[C@@H]1CC[C@H](CC1)OCc2ccccc2
IUPAC navn 5-chloro-N-(4-phenylmethoxycyclohexyl)pentanamide
Molekylvægt (g/mol) 323.86
Formel vægt 323.1652
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.