Få mere at vide
trans-5-(4-Chlorobutyl)-1-[4-(phenylmethoxy)cyclohexyl]-1H-tetrazole, TRC
Artikelnummer. 30367237
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30367237 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30367237 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3648005MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-5-(4-Chlorobutyl)-1-[4-(phenylmethoxy)cyclohexyl]-1H-t
CAS 98454-50-3
Molekylær formel C18 H25 Cl N4 O
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C18H25ClN4O/c19-13-5-4-8-18-20-21-22-23(18)16-9-11-17(12-10-16)24-14-15-6-2-1-3-7-15/h1-3,6-7,16-17H,4-5,8-14H2
SMIL ClCCCCc1nnnn1C2CCC(CC2)OCc3ccccc3
IUPAC navn 5-(4-chlorobutyl)-1-(4-phenylmethoxycyclohexyl)tetrazole
Molekylvægt (g/mol) 348.87
Formel vægt 348.1717