Få mere at vide
trans-5-(4-Chlorobutyl)-1-[4-(phenylmethoxy)cyclohexyl]-1H-tetrazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-5-(4-Chlorobutyl)-1-[4-(phenylmethoxy)cyclohexyl]-1H-t |
| CAS | 98454-50-3 |
| Molekylær formel | C18 H25 Cl N4 O |
| Mængde | 2 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H25ClN4O/c19-13-5-4-8-18-20-21-22-23(18)16-9-11-17(12-10-16)24-14-15-6-2-1-3-7-15/h1-3,6-7,16-17H,4-5,8-14H2 |
| SMIL | ClCCCCc1nnnn1C2CCC(CC2)OCc3ccccc3 |
| IUPAC navn | 5-(4-chlorobutyl)-1-(4-phenylmethoxycyclohexyl)tetrazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 348.87 |
| Formel vægt | 348.1717 |