Få mere at vide
Trans-4-(trifluormethyl)cyclohexancarboxylsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10517970 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10517970 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10517970 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 432600050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
CAS: 133261-33-3 | C8H11F3O2 | 196.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trans-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
CAS 133261-33-3
Smeltepunkt 153 °C til 156 °C
Farve Gul til Orange
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H11F3O2
MDL nummer MFCD09037363
Mængde 5 g
Synonym 4-trifluoromethyl cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-trifluoromethyl cyclohexanecarboxylic acid, cis-4-trifluoromethyl cyclohexanecarboxylic acid, 4-trifluoromethyl cyclohexane-1-carboxylic acid, 1r,4r-4-trifluoromethyl cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-trifluoromethyl cyclohexane-carboxylicacid, trans-4-trifluoromethyl cyclohexane-carboxylic acid, trans-4-trifluoromethylcyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-cyclohexanecarboxylic acid
InChI nøgle LMEAZIIFLVDISW-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CC(CCC1C(=O)O)C(F)(F)F
IUPAC navn 4-(trifluormethyl)cyclohexan-1-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 196.17
PubChem CID 2779182
Formel vægt 196.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid, 98%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.