Få mere at vide
trans-4-(Trifluoromethyl)cinnaminsyre, 98 %
Artikelnummer. 11377835
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377835 1 g 1g
11387835 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377835 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02771.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 16642-92-5 | C10H6F3O2 | 215,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16642-92-5
Molekylær formel C10H6F3O2
Molekylvægt (g/mol) 215.15
MDL nummer MFCD00002696
InChI nøgle ANRMAUMHJREENI-ZZXKWVIFSA-M
Synonym 4-trifluoromethyl cinnamic acid, trans-4-trifluoromethyl cinnamic acid, p-trifluoromethyl cinnamic acid, e-3-4-trifluoromethyl phenyl acrylic acid, 2e-3-4-trifluoromethyl phenyl prop-2-enoic acid, 4-trifluoromethylcinnamic acid, 2-propenoic acid, 3-4-trifluoromethyl phenyl, 3-4-trifluoromethyl-phenyl-acrylic acid, ptf-cna, trans-4-trifluoromethylcinnamic acid
PubChem CID 688070
ChEBI CHEBI:60705
IUPAC navn (E)-3-[4-(trifluormethyl)phenyl]prop-2-ensyre
SMIL [O-]C(=O)\C=C\C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale trans-4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid
Smeltepunkt 230°C to 234°C
Lugt Odorless
Mængde 1 g
Beilstein 2452800
Formel vægt 216.16
Procent renhed 98%