Få mere at vide
(trans)-4-Propyl-1-methyl-L-proline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,4R)-1-Methyl-4-propylpyrrolidine-2-carboxylic Acid |
| CAS | 13380-36-4 |
| Molekylær formel | C9 H17 N O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (4R)-1-Methyl-4-propyl-L-proline, L-Proline','1-methyl-4-propyl-','trans-, Proline','1-methyl-4-propyl-','L-trans- (8CI), (4R)-1-Methyl-4-propyl-L-proline, 1-Methyl-4-propylproline |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO2/c1-3-4-7-5-8(9(11)12)10(2)6-7/h7-8H,3-6H2,1-2H3,(H,11,12)/t7-,8+/m1/s1 |
| SMIL | CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S,4R)-1-methyl-4-propylpyrrolidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 171.237 |
| Formel vægt | 171.126 |